Merck
EP3880000151
Transfer Rack
for Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.77
製品EP3880000151は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
for Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
メーカー/製品名
Eppendorf® 3880000151 (Global)
パラメーター
-96 °C temp. range (121 °C)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Holds up to 24 microtubes (1.5 mL or 2.0 mL) for easy transfer of multiple vessels in parallel
  • Convenient transfer of up to 24 hot vessels without burning the fingers
  • Temperature range from -96 °C to 121 °C for broad flexibility
  • Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)