製品EP022620207は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
CSA approved
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
to hold 2 PCR strips
non-refrigerated
with rotor F-45-12-11
メーカー/製品名
Eppendorf® 022620207 (US)
パラメーター
14100 × g
800-14500 rpm (100 RPM steps)
テクニック
centrifugation: suitable
サイズ
22.6 cm × 23.9 cm × 12.0 cm
重量
4.3 kg
キャパシティ
12x1.5/2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Powerful and user-friendly MiniSpin and MiniSpin plus are small enough so that each workstation can be equipped with a "personal" centrifuge. Two models are available to meet your performance requirements. MiniSpin plus provides speed sufficient for molecular biology separations.
Real–life personal centrifuges do exist in the Minispin and MiniSpin plus from Eppendorf. The rotor, inner centrifuge lid, and lid latch are made of metal for maximum operation safety.
Real–life personal centrifuges do exist in the Minispin and MiniSpin plus from Eppendorf. The rotor, inner centrifuge lid, and lid latch are made of metal for maximum operation safety.
特徴および利点
- Extremely compact footprint
- Acceleration and deceleration time <?13?s
- User-friendly digital display for time and speed
Metal rotor bowl
- Separate short-spin key for fast and comfortable centrifugation
- Optimal ventilation flow reduces heating and protects temperature-sensitive samples
- Soft-touch lid closure for ergonomic lid locking
Automatic lid opening at the end of the run to prevent sample warming and to allow easy access to samples
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)