Merck
EP0030606302
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
white polypropylene, conical bottom clear wells, PCR clean, sterile, pkg of 240 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
物質
conical bottom clear wells
white polypropylene
無菌性
sterile
包装
pkg of 240 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030606302
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pipette, control and recover your samples with ease using Eppendorf Microplates! Designed with the easy-to-read alphanumeric OptiTrack matrix label to identify individual wells, speed up the filling process and significantly reduce the risk of pipetting errors. Eppendorf Microplates are made with high-transparency polypropylene ensuring quick and easy location of samples
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)