Merck
AXYPCR0108LPC
Axygen low profile 0.1 mL thin wall PCR strip tubes
clear
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear
polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 125 ea
case of 1250 ea
メーカー/製品名
Corning PCR-0108-LP-C
有効容積
5-125 μL
キャパシティ
0.1 mL
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)