Merck
EP0030140540
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, Holds 81 x 3 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.12
物質
polypropylene
特徴
Holds 81 x 3 mL tubes
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030140540 (Global)
H
76 mm
サイズ
9 × 9
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG