製品EP0030140524は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
polypropylene
特徴
Holds 64 x 1-2 mL tubes
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030140524 (Global)
包装
pack of 3 ×
H
53 mm
サイズ
8 × 8
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Storage Box 8 x 8, for 64 tubes, 3 pcs., height 52.8 mm, 2 inch, polypropylene, for freezing to -86 °C, autoclavable, with lid and alphanumeric code
The comprehensive modular concept allows selection of the optimal freezer box combinations for individual storage demands. The outer footprint dimensions (133 mm) of these freezer boxes are compatible with common freezer rack systems and the different inner grid variants provide for an optimal fit to all typical tube formats: cryogenic tubes, microcentrifuge tubes, 15, 25 and 50 mL conical tubes and other laboratory vessels. This space-saving approach together with the application benefits resulting from the listed product features help to optimize your longterm storage and archiving of samples.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)