Merck
EP0030124707
Eppendorf® PCRチューブ
Forensic DNA grade, 0.2 mL, colorless, pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
別名:
Eppendorf® PCR tubes, eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.22
製品EP0030124707は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
conical bottom polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
Forensic DNA grade
cap (hinged lid clip)
包装
pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030124707
テクニック
PCR: suitable
colorless
キャパシティ
0.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
薄壁PCRチューブは、蓋の前方先端にコンタミネーションシールドを持っており、チューブを開封した際の内部表面への偶然の接触を防ぎます。
蓋の書き込み表面マット
化学的/物理的耐性
オートクレーブ可能
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)