Merck
EP0030124332
Eppendorf® PCR tubes
colorless, capacity 0.2 mL, pack of 1000 ea
別名:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NC.21
製品EP0030124332は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
特徴
graduations: no
neck thread Push fit
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030124332
キャパシティ
0.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • The hinged lid with a defined position and the tight sealing prevents contamination and evaporation.
  • The lid is etched to ensure labeling is convenient.
  • Designed to have maximum transparency even on the tube base
  • Easy to open
  • Suitable with all thermal cyclers with 0.2 mL block format
  • The product is batch-tested and certified free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean).
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)