物質
assorted colors
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030121686
キャパシティ
2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
- g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
- The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
- The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
- Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
- Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)