Merck
EP0030108426
Eppendorf® DNA LoBind Tubes
capacity 2.0 mL, PCR clean, pack of 500 ea
別名:
Eppendorf® DNA LoBind tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
colorless
conical bottom
詳細
Low retention
withstand, 30,000 x g
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
PCR clean
包装
pack of 500 ea
キャパシティ
2.0 mL
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG