Merck
EP0030108400
Eppendorf® DNA LoBind Tubes
capacity 0.5 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 500 ea
別名:
Eppendorf® DNA LoBind tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
製品EP0030108400は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cap (push fit)
colorless
conical bottom
詳細
Low retention
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
PCR clean
包装
pack of 500 ea
キャパシティ
0.5 mL
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Maximize nucleic acid recovery. Eppendorf LoBind Tubes signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules. The ideal solution for sample preparation and long-term storage of your precious nucleic acids
特徴および利点
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)