Merck
EP0030078543
エッペンドルフ® ep デュアルフィルターT.I.P.S.®
PCR clean, sterile, tip volume × L 2-100 μL × 53 mm, yellow tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
製品EP0030078543は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
無菌性
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
特徴
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
包装
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030078543
チップ volume × L
2-100 μL × 53 mm
容量
100 μL
yellow tip
結合型
low binding surface
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ep Dualfilter T.I.P.S. による独自の 2 相フィルター保護®.
Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® は、汚染防止用の 2 相フィルターを備えた初のフィルターチップです。明確なフローダイナミクス、低い濡れ性、高い熱安定性が特徴です。これらは、明確な流動力学、低い濡れ性、高い熱安定性を特徴としています。これらはパイロジェンフリーで PCR クリーン(ヒト DNA、DNase、RNase、PCR 阻害物質を含まない)であることが認定されています。
これらの ep Dualfilter T.I.P.S.® は、2 つのフィルター層内に明確に定義された異なる孔サイズを備えています。サンプルに面した白い層は、滴、飛沫、エアロゾルを保持します。その上の青い層は、生体分子さえも確実に結合できる、非常に効果的な二重バリアを形成します。
フィルターがなければ、ピペットはサンプルやエアロゾルによる汚染にさらされます。従来の単層フィルターは、粒子や分子を完全にブロックしません。最も微細な不純物に対しても確実に保護するのは、ep Dualfilter T.I.P.S.® だけです。
特徴および利点
  • 2 つのフィルター層がピペットとサンプルを二重に保護します
  • 2 つのフィルター層がエアロゾルと生体分子から二重に保護します
  • PCR 阻害物質添加物なし特許出願中の技術
  • すべてのチップは滅菌済みで、エッペンドルフ PCR クリーンで発熱物質フリーです
  • バッチ認証済み
  • 明確なフローダイナミクス
  • 低い濡れ性
  • 高い熱安定性
  • 漏れ防止シール
  • 最小限の取り付け力と取り外し力
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)