Merck
EHU005761
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRIM25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GATGTGAGAAACAGGCAGCAGGATGTGCGGATGACTGCAAACAGAAAGGTGGAGCAGCTACAACAAGAATACACGGAAATGAAGGCTCTCTTGGACGCCTCAGAGACCACCTCGACAAGGAAGATAAAGGAAGAGGAGAAGAGGGTCAACAGCAAGTTTGACACCATTTATCAGATTCTCCTCAAGAAGAAGAGTGAGATCCAGACCTTGAAGGAGGAGATTGAACAGAGCCTGACCAAGAGGGATGAGTTCGAGTTTCTGGAGAAAGCATCAAAACTGCGAGGAATCTCAACAAAGCCAGTCTACATCCCCGAGGTGGAACTGAACCACAAGCTGATAAAAGGCATCCACCAGAGCACCATAGACCTCAAAAACGAGCTGAAGCAGTGCATCGGGCGGCTCCAGGAGCCCACCCCCAGTTCAGGTGACCCTGGAGA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Han Liu et al.
Microbial pathogenesis, 148, 104456-104456 (2020-08-19)
Tripartite motif 25 (TRIM25) is a TRIM family member which is involved in innate immunity. However, its role in the modulation of host defense against Mycobacterium tuberculosis (M.tb) infection has not been investigated. Therefore, this study aimed to demonstrate the
Ying Wang et al.
Oncotarget, 5(8), 2044-2051 (2014-05-09)
gp78 is a ubiquitin ligase that plays a vital role in endoplasmic reticulum (ER)-associated degradation (ERAD). Here we report that autocrine motility factor (AMF), also known as phosphoglucose isomerase (PGI), is a novel substrate of gp78. We show that polyubiquitylation