スキップする
ED3SS
エチレンジアミン四酢酸 三ナトリウム塩 水和物
≥95%
別名:
(エチレンジニトリロ)四酢酸 三ナトリウム塩 水和物, EDTA 三ナトリウム塩 水和物, エダタミル 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 g
在庫あり出荷可能
¥11,600
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥31,700
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥51,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H13N2Na3O8 · xH2O
CAS番号:
分子量:
358.19 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-758-8
MDL number:
eCl@ss:
32150312
¥11,600
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
mp
300 °C
solubility
1 M NaOH: soluble, clear, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
KKTNQJMZBPLVKM-UHFFFAOYSA-K
Application
微量の重金属による酵素阻害を除去するため、また補因子として二価カチオンを必要とする酵素を阻害するために用いられます。
Other Notes
EDTAの二ナトリウム塩および四ナトリウム塩の物理的混合物です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ED4S0369903699
description
≥95%
description
practical grade, ≥95%
description
BioUltra, ≥99.0% (KT)
description
BioUltra, ≥99.0% (KT)
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
1 M NaOH: soluble, clear, colorless to light yellow
solubility
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
300 °C
mp
-
mp
-
mp
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
ED3SS-500G:4548173196022 + ED3SS-100G:4548173196008 + ED3SS-1KG:4548173196015
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf