サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥105,000 |
500 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥184,000 |
この商品について
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: >5 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
InChI key
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility H2O: >5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Novartis | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information human ... ACE(1636) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ベナゼプリル 塩酸塩
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)