Merck
E5888
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11-エイコサトリエン酸
~10 mg/mL in ethanol, ≥90%
別名:
MEAD酸, cis,cis,cis-5,8,11-エイコサトリエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O2
CAS番号:
分子量:
306.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
フォーム
liquid
濃度
~10 mg/mL in ethanol
官能基
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10,12-13,15-16H,2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
UNSRRHDPHVZAHH-YOILPLPUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
アルゴン封入包装。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E5888-1MG:4548173948850
E5888-VAR:
E5888-10MG:
E5888-10MG-PW:
E5888-1MG-PW:
E5888-BULK:
E5888-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suresh Awale et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2011, 131042-131042 (2009-10-01)
Dementia is a clinical syndrome characterized by multiple cognitive deficits and causes progressive neurodegeneration leading eventually to death. The incidence of dementia is increasing worldwide with the increase in ageing population. However, no effective treatment is available yet. It has
Hiroki Saito et al.
Nutrients, 12(6) (2020-06-04)
The beneficial effects of fatty acids (FAs) on human health have attracted widespread interest. However, little is known about the impact of FAs on the handling of urate, the end-product of human purine metabolism, in the body. Increased serum urate