スキップする
E5161
Enniatin A1
From Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC), mycotocin
別名:
2-(N-メチル-L-バリン)Enniatin A, シクロ[(2R)-2-ヒドロキシ-3-メチルブタノイル-N-メチル-L-イソロイシル-(2R)-2-ヒドロキシ-3-メチルブタノイル-N-メチル-L-イソロイシル-(2R)-2-ヒドロキシ-3-メチルブタノイル-N-メチル-L-バリル]
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥32,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C35H61N3O9
CAS番号:
分子量:
667.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
¥32,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Enniatin A1, from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
biological source
Gnomonia errabunda
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C1=O)C(C)C)[C@H](CC)C)C)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C35H61N3O9/c1-16-22(11)25-34(43)46-27(19(5)6)30(39)36(13)24(18(3)4)33(42)45-28(20(7)8)31(40)37(14)26(23(12)17-2)35(44)47-29(21(9)10)32(41)38(25)15/h18-29H,16-17H2,1-15H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27+,28+,29+/m0/s1
InChI key
OWUREPXBPJFMOK-CIRFPNLUSA-N
Biochem/physiol Actions
エンニアチン類は、Gnomonia errabundaおよびいくつかのフサリウム(Fusaria)種によって産生されるシクロヘキサデプシペプチドマイコトキシンのグループで、植物毒性、抗菌性、殺虫性活性があります。エンニアチン類は、細胞膜に取り込まれ、二量体構造を形成し、膜(特にミトコンドリア膜)を横断して一価のイオンを輸送することによって、イオン透過孔として機能し、酸化的リン酸化の脱共役に影響します。エンニアチン類はヒト癌細胞に対して細胞毒性作用を有することが示されています。さらに、H4IIE肝細胞癌細胞をエンニアチン類とともにインキュベートすると、ERK(p44/p42)のリン酸化の低下が強くみられました。
エンニアチン類は、植物毒性、抗菌性、殺虫性活性を有するシクロヘキサデプシペプチドマイコトキシンで、イオン透過孔として機能します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E5286E9661E5411
Enniatin A1 from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E5161
Enniatin A1
Enniatin B1 from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E5286
Enniatin B1
Enniatin A from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E9661
Enniatin A
Enniatin B from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E5411
Enniatin B
description
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
description
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
description
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
description
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
ピクトグラム
Skull and crossbones
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)