Merck
E3652
Sigma-Aldrich
エポキソミシン
≥95% (HPLC), solid
別名:
N-アセチル-N-メチル-L-イソロイシル-L-イソロイシル-N-[(1S)-3-メチル-1-[[(2R)-2-メチルオキシラニル]カルボニル]ブチル]-L-トレオニンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥47,300
¥47,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥47,300
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥47,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C)C(C)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)[C@@]1(C)CO1
InChI
1S/C28H50N4O7/c1-11-16(5)21(30-27(38)23(17(6)12-2)32(10)19(8)34)25(36)31-22(18(7)33)26(37)29-20(13-15(3)4)24(35)28(9)14-39-28/h15-18,20-23,33H,11-14H2,1-10H3,(H,29,37)(H,30,38)(H,31,36)/t16-,17-,18+,20-,21-,22-,23-,28+/m0/s1
InChI Key
DOGIDQKFVLKMLQ-JTHVHQAWSA-N
詳細
エポキソミシンは、トレオニンまたはセリン残基と、ロイシンまたはγ,δ-デヒドロロイシンから誘導されたα′, β′-エポキシケトンとで構成される直鎖ペプチドです。[1]Actinomyces sp.(アンチノミセス菌種)から分離される天然生成物で、細胞浸透性を有する強力、選択的かつ不可逆的なプロテアソーム阻害剤です。[2]
アプリケーション
エポキソミシンは以下に使用されています。
  • 褐色細胞腫PC12細胞のユビキチン - プロテオソームシステム(UPS)阻害剤として[3]
  • 乳房上皮MCF-10A細胞のプロテアソーム阻害剤として[4]
  • 心筋細胞のキモトリプシンアッセイにおけるプロテアソーム阻害剤として[5]
生物化学的/生理学的作用
Actinomyces属から単離された天然物であるエポキソミンは、細胞透過性の強力で選択的な不可逆的プロテアソ-ムインヒビタ-です。
エポキソミシンは、プロテアソームの触媒サブユニットに共有結合します。[2]標的たんぱく質との付加体を形成します。[1]プロテアソームのキモトリプシン様活性を阻害します。[6]エポキソミシンは、活性B細胞の核因子κ軽鎖エンハンサー(NF-κB)が媒介する炎症誘発性シグナル伝達経路も阻害します。強力な抗腫瘍剤および抗炎症剤でもあります。[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E3652-VAR:
E3652-50UG-PW:
E3652-50UG:
E3652-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kyung Bo Kim et al.
Natural product reports, 30(5), 600-604 (2013-04-12)
The initial enthusiasm following the discovery of a pharmacologically active natural product is often fleeting due to the poor prospects for its ultimate clinical application. Despite this, the ever-changing landscape of modern biology has a constant need for molecular probes
Epoxomicin, a potent and selective proteasome inhibitor, exhibits in vivo antiinflammatory activity
Meng L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(18), 10403-10408 (1999)
Differential degradation of full-length and cleaved ataxin-7 fragments in a novel stable inducible SCA7 model
Yu X, et al.
Journal of Molecular Neuroscience, 47(2), 219-233 (2012)
The selective proteasome inhibitors lactacystin and epoxomicin can be used to either up-or down-regulate antigen presentation at nontoxic doses
Schwarz K, et al.
Journal of Immunology, 164(12), 6147-6157 (2000)
Chymase uptake by cardiomyocytes results in myosin degradation in cardiac volume overload
Powell PC, et al.
Heliyon, 5(4), e01397-e01397 (2019)