Merck
E1129
Sigma-Aldrich
1,2-ジメトキシエタン
別名:
モノ-グリム, エチレングリコールジメチルエーテル, ジメチルグリコール, モノグリム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1209237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
蒸気密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸気圧
48 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
396 °F
expl. lim.
10.4 %
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E1129-100ML:
E1129-500ML:
E1129-1L:
E1129-BULK:
試験成績書(COA)