Merck
E0656
Sigma-Aldrich
ER-27319
≥98% (HPLC), solid
別名:
10-(3-アミノプロピル)-3,4-ジメチル-9-アクリドンシュウ酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥29,800
¥29,800
出荷予定日2025年4月17日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥29,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N2O5
CAS番号:
分子量:
370.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥29,800
出荷予定日2025年4月17日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 28 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3N(CCCN)c2c1C
InChI
1S/C18H20N2O.C2H2O4/c1-12-8-9-15-17(13(12)2)20(11-5-10-19)16-7-4-3-6-14(16)18(15)21;3-1(4)2(5)6/h3-4,6-9H,5,10-11,19H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
IIELZHYJYZBSGG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
選択的なSykインヒビタ-です。脱顆粒に必須であるとされるSykのチロシンリン酸化を阻害するといわれています。
ER-27319 inhibits Syk activation with an IC50 = 10 μM. ER-27319 inhibits Syk by preventing the phosphorylated ITAM domain of FcεRI γ from activating Syk. ER-27319 does NOT inhibit previously activated Syk.[1]
特徴および利点
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
E0656-VAR:
E0656-25MG:4548173220635
E0656-BULK:
E0656-5MG:4548173220628
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Moriya et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(23), 12539-12544 (1997-11-14)
Engagement of the mast cell high-affinity receptor for immunoglobulin E (IgE), FcepsilonRI, induces tyrosine phosphorylation of Syk, a non-receptor tyrosine kinase, that has been demonstrated as critical for degranulation. Herein we describe a synthetic compound, ER-27319, as a potent and
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology