安全性情報
E0528
Sigma-Aldrich
エフリン-A5/Fcキメラ ヒト
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
別名:
AL-1, EFL-5, LERK-7, RAGS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μG
¥52,200
¥52,200
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μG
¥52,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
¥52,200
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 48.6 kDa
50-55 kDa by SDS-PAGE (reducing)
包装
pkg of 200 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EFNA5(1946)
詳細
ヒトephrin-A4の細胞外ドメイン(アミノ酸1-203)と、C末端に6Xヒスチジンタグ付加したヒトIgG1-Fc領域との融合体です。
生物化学的/生理学的作用
エフリンリガンドファミリ-に属する分子であり、Eph受容体チロシンキナ-ゼ(EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA6, EphA7, Eph8)に結合します。パタ-ン形成や形態形成に関与しています。
エフリンリガンドファミリ-に属する分子であり、Eph受容体チロシンキナ-ゼ(EphA2~Eph8)に結合します。パタ-ン形成や形態発生に関与しています。
物理的形状
凍結乾燥品 (PBS溶液, 0.2μmフィルタ-滅菌済み)。
アナリシスノート
生物活性は、リコンビナントマウスEphA3/Fcとの結合を、ビオチン標識ヒトエフリン-A5/Fcキメラに対する競合ELISAで測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E0528-200UG:
E0528-BULK:
E0528-VAR:
E0528-200UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takahiro Sawada et al.
PloS one, 12(7), e0180785-e0180785 (2017-07-08)
We previously reported that EphA4, a member of the Eph family of receptor tyrosine kinases, is an important modulator of growth hormone (GH) signaling, leading to augmented synthesis of insulin-like growth factor 1 (IGF1) for postnatal body growth. In the