Merck
E0278
Sigma-Aldrich
Ephrin-A3/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
別名:
EFL-2, Ehk1-L, LERK-3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μG
¥73,500
¥73,500
出荷予定日2025年5月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μG
¥73,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
¥73,500
出荷予定日2025年5月01日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 47.7 kDa
~90 kDa by SDS-PAGE (reducing)
包装
pkg of 200 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EFNA3(1944)
生物化学的/生理学的作用
Member of the ephrin ligand family that binds Eph receptor tyrosine kinases (EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA6, EphA7, EphA8, and EphB1). Involved in pattern formation and morphogenesis.
その他情報
Extracellular domain of human ephrin-A3 (amino acids 1-209) is fused to the C-terminal 6X histidine-tagged Fc region of human IgG1.
物理的形状
凍結乾燥品(0.2 μmフィルターろ過済みPBS溶液)。
アナリシスノート
The biological activity is measured by its ability to bind immobilized recombinant mouse EphA6/Fc in ELISA.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E0278-200UG:
E0278-VAR:
E0278-BULK:
E0278-200UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)