Merck
D9315
Sigma-Aldrich
デルタメトリン
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19Br2NO3
CAS番号:
分子量:
505.20
Beilstein:
6746312
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H](\C=C(\Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
InChI Key
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デルタメトリンは、以下の作用を調べるために使用されてきました:
  • HEK293(ヒト胎児由来腎臓細胞)Tau-BiFC細胞を処理することによるPP2A/PPP3CA阻害剤としての作用
  • ニジマスの自然免疫に対する作用
  • ブラックタイガー(ウシエビ)Penaeus monodon
  • の分子ストレスレベルに対する作用
生物化学的/生理学的作用
デルタメトリンは、II型半合成ピレトリンで、カルシニュ-リン (プロテインホスファタ-ゼ 2B) の強力なインヒビタ-として作用し、IC50 は約100pMです。 この阻害作用が、非変異型カルシウムチャンネルを長時間開いた状態にして、多量の Ca2+が細胞に流入することによって、細胞の興奮性亢進を引き起こします。アフリカツメガエル 卵母細胞のL993F変異のようなナトリウムチャンネルの変異には、デルタメトリンに対する感受性が低いものもあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
D9315-VAR:
D9315-10MG-PW:
D9315-10MG:4548173194998
D9315-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Oxidative stress, protein carbonylation and heat shock proteins in the black tiger shrimp, Penaeus monodon, following exposure to endosulfan and deltamethrin
Dorts J, et al.
Environmental Toxicology and Pharmacology, 28(2), 302-310 (2009)
Yuhang Hong et al.
Environmental toxicology (2020-08-07)
Pyrethroid pesticides are applied to both agricultural and aquacultural industries for pest control. However, information of their impact on the commercial important freshwater crayfish, Procambarus clarkii is scarce. Therefore, the present study aimed to characterize to effects of a commonly
Transcriptome analyses of chronic traumatic encephalopathy show alterations in protein phosphatase expression associated with tauopathy
Seo JS, et al.
Experimental & Molecular Medicine, 49(5), e333-e333 (2017)
Jason R Richardson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(5), 1960-1972 (2015-01-30)
Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) is estimated to affect 8-12% of school-age children worldwide. ADHD is a complex disorder with significant genetic contributions. However, no single gene has been linked to a significant percentage of cases, suggesting that environmental factors may
E Enan et al.
Biochemical pharmacology, 43(8), 1777-1784 (1992-04-15)
The inhibitory action of synthetic pyrethroids and some chlorinated hydrocarbon insecticides on the neural calcium-calmodulin-dependent protein phosphatase, calcineurin, was studied using one radiotracer and two colorimetric methods. It was found that all insecticidal Type II pyrethroids (cypermethrin, deltamethrin and fenvalerate)