由来生物
egg white
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
不純物
≤1% 3-phosphoglyceric acid
色
white
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.NC5CCCCC5.OC(=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/5C6H13N.C3H8O10P2/c5*7-6-4-2-1-3-5-6;4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8/h5*6H,1-5,7H2;2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11)/t;;;;;2-/m.....1/s1
InChI Key
WMBJYTVZNODJKS-SPUYNGLASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9134-250MG:
D9134-VAR:
D9134-500MG:
D9134-100MG:
D9134-1G:
D9134-CP:
D9134-BULK:
D9134PROC:
試験成績書(COA)