233264
CMP-Sialic Acid, Disodium Salt
CMP-sialic acid is the activated form of sialic acid that is required for the biosynthesis of sialic acid-containing complex carbohydrates.
別名:
CMP-Sialic Acid, Disodium Salt, CMP-N-Acetylneuraminic Acid, 2Na, CMP-NANA, CMP-Neu5Ac
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
water: 20 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C20H31N4O16P/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34)
InChI Key
TXCIAUNLDRJGJZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
警告
再構成
WGK
WGK 3
Jan Code
233264-25MG:
233264-MG:
233264-5MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.