スキップする
D5764
2,3-ジホスホ-D-グリセリン酸 五ナトリウム塩
glycolysis metabolite
別名:
2,3-dpg, D-グリセリン酸 2,3-二リン酸 ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
C3H3O10P2Na5
CAS番号:
分子量:
375.95
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
impurities
3-phosphoglyceric acid, essentially free
color
white to off-white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 24.5-32.5% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8O10P2.Na.H/c4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8;;/h2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;/t2-;;/m1../s1
InChI key
JJEMSNINYKJOBZ-YBBRRFGFSA-N
Application
D-グリセリン酸2,3-二リン酸塩はホスホグリセリン酸ムターゼおよびヘモグロビン両方の補因子であり、血球(赤血球)解糖サイクル代謝物の解析における対照化合物として使用されることがあります。
Biochem/physiol Actions
解糖経路の代替において2,3-ジホスホグリセリン酸ムターゼにより産生されたヒト赤血球内での解糖代謝物。 ヘモグロビンと結合し、酸化を低減します。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P8877D913419710
biological source
synthetic
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
egg white
biological source
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
3-phosphoglyceric acid, essentially free
impurities
<14% water (NMR)
impurities
≤1% 3-phosphoglyceric acid
impurities
≤0.2% P(i), ≤35% water
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)