Merck
D9054
Nunc®ペトリ皿
diam. × H 150 mm × 25 mm, surface area 148 cm2, Deep Petri without stacking ring; non-vented, Lab-Tek® petri dish
別名:
プラスチック製ペトリ皿, ペトリ皿(ディスポーザル), 培養皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
物質
polystyrene
round
無菌性
sterile
包装
pack of 12 ea
case of 72 ea (Internal pack 12)
メーカー/製品名
Nunc 4014-12
直径× H
150 mm × 25 mm
表面積
148 cm^2
148 cm2
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc Lab-Tek®および標準ペトリ皿は、真菌、細菌、および他の微生物の培養に最適化されており、さらに自動ハイスループット(HTS)アプリケーションにも用いられます。
  • 真菌、細菌、および他の微生物培養用です。
  • 病院の環境下でのサンプリング(研究用途に限る)、食品科学、製薬業界においても有用なペトリ皿です。
  • 完全に平坦で均一な高さであるため、自動ディスペンサーで良好に使用できます。
  • モールドグリッド付きです。
  • 深型ペトリ皿により、長期の培養期間が可能になります。
  • 自動システムに適合します
ご注意ください:本製品はポリスチレン(ガラスではありません)製のため、皿の壁部分が薄くなっている場合があります。これにより、外径のサイズに約10 mmの差が生じます。
法的情報
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)