Merck
D7938
Sigma-Aldrich
DBO-83
solid
別名:
3-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13ClN4 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
297.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
solid
溶解性
H2O: 38 mg/mL
SMILES記法
Cl.Cl.Clc1ccc(nn1)N2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3
InChI
1S/C10H13ClN4.2ClH/c11-9-3-4-10(14-13-9)15-5-7-1-2-8(6-15)12-7;;/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6H2;2*1H/t7-,8+;;
InChI Key
FMBGHZXNKMHVDT-QFHMQQKOSA-N
生物化学的/生理学的作用
Novel nicotinic acetylcholine receptor agonist, structurally related to epibatidine, with antinociceptive properties in rodents.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D7938-25MG:
D7938-BULK:
D7938-5MG:
D7938-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors as novel drug targets.
G K Lloyd et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 292(2), 461-467 (2000-01-20)
Ghelardini, C., et al.
Drug Development Research, 40, 251-258 (1997)