Merck
D7000
Sigma-Aldrich
酢酸デオキシコルチコステロン
別名:
11-酢酸デオキシコルチコステロン, 21-アセトキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン, 21-アセトキシプロゲステロン, 21-ヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン 21-アセタート, 21-ヒドロキシプロゲステロン 21-アセタート, 4-プレグネン-21-オール-3,20-ジオン 21-アセタート, 酢酸DOC, 酢酸コルテキソン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H32O4
CAS番号:
分子量:
372.50
Beilstein:
2570798
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
H2O: insoluble
acetone: soluble (1 in 30)
alcohol: soluble (1 in 50)
chloroform: freely soluble
dioxane: slightly soluble
vegetable oils: slightly soluble
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
InChI Key
VPGRYOFKCNULNK-ACXQXYJUSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C2(4306)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸デオキシコルチコステロンは、脳および末梢循環血中に認められる内因性ニューロステロイドであり、プロゲステロンから生成されます。本化合物はミネラルコルチコイドでありグルココルチコイドです。副腎皮質機能不全またはアジソン病の治療に使用されます。酢酸デオキシコルチコステロンはインスリン感受性を改善します。本化合物はグルココルチコイドであるコルチコステロンおよびGABA作動性神経活性ステロイドである(3α,5α)-3,21-ジヒドロキシプレグナン-20-オンの前駆体として作用します。
アプリケーション
酢酸デオキシコルチコステロンは妊娠高血圧症候群を誘発するのに使用されています。また、酢酸デオキシコルチコステロン(DOCA)塩による高血圧ラットの心血管機能に及ぼすエピカテキン投与の効果を研究するためにも使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D7000-25G:
D7000-VAR:
D7000-5G:
D7000-BULK:
D7000-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Cassandra Kapsa et al.
Journal of forensic sciences, 65(6), 1961-1967 (2020-08-19)
The purpose of this research is to determine if latent fingerprints deposited on the exterior glass surfaces of vehicles, then covered in debris, can be recovered. Past research used liquid latex to lift soot to recover trace evidence. Recently, liquid
The mislabelling of deoxycorticosterone: making sense of corticosteroid structure and function.
Vinson GP
The Journal of Endocrinology, 211(1), 3-16 (2011)
Placental nitric oxide formation and endothelium-dependent vasodilation underlie pravastatin effects against angiogenic imbalance, hypertension in pregnancy and intrauterine growth restriction
Chimini JS, et al.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (2018)
Douglas Jackson et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-06-23)
(−)-Epicatechin (E) is a flavanol found in green tea and cocoa and has been shown to attenuate tumour necrosis factor alpha (TNF-α)-mediated inflammation, improve nitric oxide levels, promote endothelial nitric oxide synthase (eNOS) activation and inhibit NADPH oxidase. This study
(-)-Epicatechin Reduces Blood Pressure and Improves Left Ventricular Function and Compliance in Deoxycorticosterone Acetate-Salt Hypertensive Rats
Jackson D, et al.
Molecules (Basel), 23(7), 1511-1511 (2018)