Merck
D6760
Supelco
ジメチルイエロー
indicator
別名:
4-(ジメチルアミノ)アゾベンゼン, N,N-ジメチル-4-(フェニルアゾ)アニリン, バターイエロー, メチルイエロー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=NC6H4N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
225.29
カラーインデックス番号:
11020
Beilstein:
746016
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161500
グレード
indicator
テクニック
titration: suitable
mp
111 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
InChI Key
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D6760-100G:4548173230245
D6760-25G:4548173230238
D6760-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)