Merck
D6307
Sigma-Aldrich
6,6′-ジチオジニコチン酸
~85%
別名:
Bis[3-カルボキシピリジン] 6,6′-ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2O4S2
CAS番号:
分子量:
308.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
アッセイ
~85%
mp
263-265 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)C(O)=O)nc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)19-20-10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
GSASOFRDSIKDSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D6307-5G:
D6307-1G:
D6307-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian-Guo Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 374-380 (2006-10-20)
Acetohydroxyacid synthase (AHAS; EC 2.2.1.6) catalyzes the first common step in branched-chain amino acid biosynthesis. This enzyme is an important target for the design of environmental-benign herbicides. Based on the crystal structure of AHAS/sulfonylurea complex, we have carried out computational