Merck
D5569
Sigma-Aldrich
DCHC
≥98% (HPLC), solid
別名:
3-(2,4-ジクロロフェニル)-7-ヒドロキシ-4H-クロメン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H8Cl2O3
CAS番号:
分子量:
307.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
yellow
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
SMILES記法
Oc1ccc2C(=O)C(=COc2c1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H8Cl2O3/c16-8-1-3-10(13(17)5-8)12-7-20-14-6-9(18)2-4-11(14)15(12)19/h1-7,18H
InChI Key
QMSGNLMBWFRALO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
DCHCは、SIRT1のアクチベーターです。ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体γ活性化補助因子1α(PGC1α)の発現を上昇させ、ミトコンドリア生合成を促進します。
DCHCは、SIRT1活性化物質です。ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体γコアクチベーター1α(PGC1α)の発現を増加させることによって、ミトコンドリアの生合成を引き起こします。低マイクロモル濃度(5~10 μM)でSIRT1を活性化し100 μMでSIRT1の活性を増大させます。組み換えSIRT1の活性化は誘導しますが、SIRT1の発現は増加させないという点が5,7,4'-Tとは異なってます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D5569-10MG:
D5569-BULK:
D5569-50MG:
D5569-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hsiu-Chung Ou et al.
Molecular nutrition & food research, 63(10), e1801353-e1801353 (2019-03-21)
Atherosclerotic cardiovascular disease is the most prevalent cause of mortality and morbidity. Fucoxanthin (FX) possesses anti-hypertensive and anti-obesity properties. However, the molecular mechanisms underlying the inhibitory effects of FX on oxidized low-density lipoprotein (oxLDL)-induced oxidative injuries in human endothelial cells