Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MAB1614
Sigma-Aldrich
抗キネシン抗体、重鎖、a.a.420-445、クローンH2
clone H2, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-HEL-S-61, Anti-KINH, Anti-KNS, Anti-KNS1, Anti-UKHC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
H2, monoclonal
交差性
sea urchin, rat, chicken, squid, human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KIF5B(3799)
詳細
キネシンは、細胞内運搬および輸送に使用されている分子モーターです。ATPの加水分解によって動力を得て微小管ケーブルに沿って移動することから、キネシンはATPアーゼです。キネシンの活発な動きは、有糸分裂、減数分裂、カーゴ輸送(軸索輸送など)を含む複数の細胞機能をサポートしています。
特異性
N末端近傍のキネシンの重鎖と反応します。
免疫原
ウシ脳キネシン。
エピトープ:a.a.420-445
アプリケーション
この抗キネシン抗体、重鎖、a.a.420-445、クローンH2を用いたキネシンの検出は、ELISA、IC、IH、IP、FUNC、RIA、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
パラホルムアルデヒド固定組織で前回のロットを使用しました。EMでも機能します。
免疫細胞染色:
この抗体の前回のロットを、免疫細胞染色で使用しました。
免疫沈降:
この抗体の前回のロットを、免疫沈降で使用しました。
EIA/RIA:
この抗体の前回のロットを、RIAで使用しました。
イムノブロッティング:124kDa KHCとそのタンパク質分解断片を認識します。
キネシン媒介性輸送の阻害(Brady, et al PNAS 87(3):1061-1065, 1990)。
最適ワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のキネシン(重鎖)を検出できます。
ターゲットの説明
124 kDa
物理的形状
0.02 M リン酸バッファー、0.25 M NaCl、0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2b
フォーマット:精製
プロテインA精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から6か月間、2~8°Cで安定です。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1614:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Opposing microtubule motors drive robust nuclear dynamics in developing muscle cells.
Wilson, MH; Holzbaur, EL
Journal of Cell Science null
T Lynne Blasius et al.
PloS one, 8(9), e76081-e76081 (2013-10-08)
Kinesin motors drive the long-distance anterograde transport of cellular components along microtubule tracks. Kinesin-dependent transport plays a critical role in neurogenesis and neuronal function due to the large distance separating the soma and nerve terminal. The fate of kinesin motors
Muhammad Saad Yousuf et al.
eNeuro, 6(2) (2019-04-09)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune, demyelinating disease of the central nervous system. Patients with MS typically present with visual, motor, and sensory deficits. However, an additional complication of MS in large subset of patients is neuropathic pain. To study
Tadashi Nakaya et al.
Scientific reports, 8(1), 15575-15575 (2018-10-24)
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a lethal neurodegenerative disorder that primarily affects motor neurons. Dominant mutations in the RNA binding protein Fused in Sarcoma (FUS) have been identified as causative factors of ALS. Mutation, R495X, results in a premature stop
A non-mammalian type opsin 5 functions dually in the photoreceptive and non-photoreceptive organs of birds.
Ohuchi, H; Yamashita, T; Tomonari, S; Fujita-Yanagibayashi, S; Sakai, K; Noji, S; Shichida, Y
Testing null