安全性情報
ABT266
Sigma-Aldrich
Anti-Dynein Antibody, HC, cytosolic
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Cytoplasmic dynein 1 heavy chain 1, Cytoplasmic dynein heavy chain 1, Dynein heavy chain, cytosolic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
メチル-CpG-結合タンパク質1(UniProt Q14204:Cytoplasmic dynein heavy chain 1, Dynein heavy chain, cytosolic)はDYNC1H1(別名:CMT2O, DHC1, DNCH1, DNCL, DNECL, DYHC, KIAA0325, SMALED1)遺伝子(遺伝子ID 1778)によってコード化されています。細胞質ダイニン複合体は微小管に関連して機能する逆行性トランスポートモーターです。細胞質ダイニン1の方が細胞中により豊富に存在し、細胞質ダイニン2は鞭毛内輸送に関与します。胞質ダイニン1は複数のサブユニットから構成される∼1.5 MDaの複合体であり、以下の要素から構成されます:重鎖ホモ二量体(DYNC1H1によりコード化)、2つの中間鎖(DYNC1I1とDYNC1I2によりコード化)、軽-中間鎖(DYNC1LI1、DYNC1LI2によりコード化)、および軽鎖(DYNLT1、DYNLT3、DYNLRB1、DYNLRB2、DYNLL1、DYNLLl2によりコード化)。重鎖ホモ二量体はダイニン複合体の中核として機能し、微小管を結合させることによってATP依存性のある細胞質ダイニンの動きを可能にします。ダイニンの他のサブユニットはホモ二量体として機能して、複合体の安定性保持、活動の調節、付属および積み荷タンパク質との相互作用を仲介するなどの調節的な役割を担います。中間鎖タンパク質(IC1 & IC2)は、単独で、または他のダイニン複合体との相互作用を介して、積み荷の結合と選択性に関与します。IC1およびIC2はタンパク質アイデンティティーの69%を共有します。IC1およびIC2はダイニン軽鎖、ダイナクチンのp150サブユニット(N-末端で反応)、および、WD40反復を介して重鎖(中間鎖のC-末端で反応)と相互作用します。
特異性
このポリクロナール抗体は、細胞質ダイニン重鎖の2番目のAAAドメイン内の配列(DYNC1H1遺伝子によってコード化)をターゲットとしています。
免疫原
エピトープ:第2 AAAドメイン。
ヒト細胞質ダイニン重鎖の2番目のAAAドメイン内の配列に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
このAnti-Dynein Antibody、HC、細胞質はDyneinの検出を目的としてウェスタンブロッティング、免疫細胞での使用が検証されてます。
免疫細胞染色:代表的なロットを希釈倍率1:500で使用して、HeLa細胞の細胞質ダイニン重鎖を検出しました。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
細胞骨格シグナル伝達
品質
HeLa細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:この抗体を0.2 µg/mLで使用して、10 µgのHeLa細胞ライセート中の細胞質ダイニン重鎖を検出しました。
ターゲットの説明
約500 kDa、実測。算出値:532.4 kDa。
物理的形状
アフィニティー精製。
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT266:
試験成績書(COA)