おすすめの製品
bp
495 °C (lit.)
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;1-5(2,3)4/h3-6H,9H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D4790-25G:
D4790-BULK:
D4790-100G:
D4790-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)