アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
溶解性
methanol with 1 M NH4OH: 5 mg/mL, clear
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(ccc(Nc3ccccc3)c12)-c4ccc(Nc5ccccc5)c6c(cccc46)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N2O6S2.2K/c35-41(36,37)29-15-7-13-25-23(17-19-27(31(25)29)33-21-9-3-1-4-10-21)24-18-20-28(34-22-11-5-2-6-12-22)32-26(24)14-8-16-30(32)42(38,39)40;;/h1-20,33-34H,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
VWLWTJHKQHRTNC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D4162-5MG:
D4162-VAR:
D4162-1MG:
D4162-BULK:
試験成績書(COA)