Merck
D2321
Sigma-Aldrich
DAF-FM DA溶液
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
別名:
4-アミノ-5-メチルアミノ-2',7'-ジフルオロフルオレセイン 二酢酸塩, ジアミノフルオレセイン-FM 二酢酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥119,000
¥119,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥119,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H18F2N2O7
CAS番号:
分子量:
496.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥119,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
DMSO solution
保管条件
desiccated
protect from light
clear colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1cc2c(cc1OC(=O)C)Oc3c(cc(c(c3)OC(=O)C)F)C42OC(=O)c5c4ccc(c5N)NC
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
InChI Key
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
DAF-FM DAは、一酸化窒素(NO)の検出のための細胞透過性蛍光プローブです。DAF-2は独自の化合物であり、広く使用されていますが。DAF-FMやDAF-FM DAは、DAF-2と比べると一酸化窒素(NO)に対する感度が高く、光安定性が高く、pHの影響を受けにくくなっています。DAF-FM DAは生細胞の内部にうまく浸透し、細胞質エステラーゼにより迅速に水溶性DAF-FMに変換されます。
DAF-FM DAは一酸化窒素(NO)検出用の細胞透過性蛍光プローブです。
特徴および利点
本化合物は、受容体分類およびシグナル伝達ハンドブックの、一酸化窒素シンターゼのページに記載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
その他情報
光感受性
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
D2321-BULK:
D2321-1MG:
D2321-1MG-PW:
D2321-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aurora Parlati et al.
Frontiers in plant science, 8, 1299-1299 (2017-08-10)
The PII protein in plants has been associated to many different tissue specialized roles concerning the Nitrogen assimilation pathways. We report here the further characterization of
Gen Li et al.
Frontiers in plant science, 11, 1215-1215 (2020-09-10)
Anthocyanin-derived fleshy fruit pigmentation has become an excellent system for studying the regulatory network underlying fruit ripening and quality. The transcriptional control of anthocyanin biosynthesis by MYB-bHLH-WDR complexes has been well established, but the intermediate signals through which the environmental
Diana Passaro et al.
Cancer cell, 32(3), 324-341 (2017-09-06)
The biological and clinical behaviors of hematological malignancies can be influenced by the active crosstalk with an altered bone marrow (BM) microenvironment. In the present study, we provide a detailed picture of the BM vasculature in acute myeloid leukemia using
Caihua Wang et al.
Stem cell research & therapy, 10(1), 175-175 (2019-06-15)
Cancer stem cells (CSCs) play a critical role in tumor development and progression and are involved in cancer metastasis. The role of reactive oxygen species (ROS) in CSCs and cancer metastasis remains controversial. The aim of the present study was
資料
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.