アッセイ
≥97% (NMR)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
under inert gas
色
off-white
溶解性
H2O: >20 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCN(CC[NH3+])N([O-])N=O
InChI
1S/C4H12N5O2/c5-1-3-8(4-2-6)9(11)7-10/h1-6H2/q-1/p+1
InChI Key
PAOXTYJXTPPVHU-UHFFFAOYSA-O
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D185-BULK:
D185-10MG:
D185-VAR:
D185-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)