Merck
D1750
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22N2O4S
CAS番号:
分子量:
398.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C21H22N2O4S/c1-23(2)19-12-6-11-17-16(19)10-7-13-20(17)28(26,27)22-18(21(24)25)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-13,18,22H,14H2,1-2H3,(H,24,25)/t18-/m0/s1
InChI Key
GPIOGTIFRDHWSB-SFHVURJKSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D1750-100MG:
D1750-250MG:
D1750-VAR:
D1750-5G:
D1750-500MG:
D1750-BULK:
D1750-1G:
試験成績書(COA)