D1694
Anti-DYRK1A (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A, Anti-MBN/MNBH, Anti-MNB protein kinase, Anti-Minibrain Drosophila homolog
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~86 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1.5-3 μg/mL using rat brain embryonic extract (S1 fraction)
western blot: 3-5 μg/mL using PC12 cell lyste
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DYRK1A(1859)
mouse ... Dyrk1a(13548)
rat ... Dyrk1a(25255)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1694-200UL:
IXO14361:
D1694-VAR:
D1694-25UL:
D1694-BULK:
試験成績書(COA)