Merck
D1551
Sigma-Aldrich
ジエチレントリアミン
≥99% (GC)
別名:
2,2′-イミノジエチルアミン, 2,2′-ジアミノジエチルアミン, ビス(2-アミノエチル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH2CH2CH2)2NH
CAS番号:
分子量:
103.17
Beilstein:
605314
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
3.6 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
自己発火温度
676 °F
expl. lim.
6.7 %
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
199-209 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
InChI Key
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabrizio Carta et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(15), 5511-5522 (2010-07-02)
Carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) are inhibited by sulfonamides, phenols, and coumarins. Polyamines such as spermine, spermidine, and many synthetic congeners are described to constitute a novel class of CA inhibitors (CAIs), interacting with the different CA isozymes with efficiency