Merck
D0126
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N4O7P · xNa+
CAS番号:
分子量:
332.21 (free acid basis)
EC Number:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3C(=O)N=CNc23
InChI
1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
InChI Key
VDPLPYMIJCLJEF-OJSHLMAWSA-L
アプリケーション
2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate (dIMP) is generated in DNA upon the deamination of adenosine. 2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate may be used to study nitrosative deamination processes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D0126-BULK:
D0126-250MG:
D0126-VAR:
D0126-5MG:
D0126-1G:
D0126-100MG:
試験成績書(COA)