スキップする
CS0340
ジヒドロ葉酸レダクターゼアッセイキット
1 kit sufficient for 50-100 tests
別名:
DHFRアッセイキット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥118,000
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
¥118,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
 kit sufficient for 50-100 tests
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Application
このキットは、DHFR活性の検出やDHFRインヒビタ-のスクリ-ニングにご利用いただけます。アッセイは、NADPH依存的にジヒドロ葉酸をテトラヒドロ葉酸へ可逆的に還元する反応におけるDHFRの触媒能に基づいています。反応の進行は、340nmにおける吸光度の減少をモニタリングして追跡することができます。
ジヒドロ葉酸 + NADPH + H+ ↔ テトラヒドロ葉酸 + NADP+。
Biochem/physiol Actions
DHFR(ジヒドロ葉酸レダクタ-ゼ)は、DNAのヌクレオチド塩基の生合成に必須の反応を触媒する酵素です。この酵素をブロックするとDNA合成が阻害され、細胞死がおこります。DHFRは抗癌剤の有力なタ-ゲット分子です。
Features and Benefits
  • 方法は迅速かつ簡便です。
  • キットには細胞ライセ-ト、組織ホモジネ-ト、酵素精製のカラム画分中に含まれるDHFR活性の比色定量に必要な試薬がすべて揃っています。
  • キットにはポジティブコントロ-ルおよびDHFRインヒビタ-スクリ-ニング用として、精製酵素が用意されています。
  • キット中のメトトレキサ-ト(MTX)は、原核生物や真核生物のDHFRに特異的なインヒビタ-であり、抗腫瘍活性を示します。
  • このキットは、A431, NIH-3T3, CHO細胞株をはじめラット肝臓, 腎臓, 脳, 骨格筋の組織抽出物やリコンビナントDHFRで試験済みです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D6566WH0001719M1D1067
description
1 kit sufficient for 50-100 tests
description
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, ≥1 units/mg protein
description
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
usage
 kit sufficient for 50-100 tests
usage
-
usage
-
usage
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Assay Buffer 10x for DHFR 30 mL
  • Dihydrofolate Reductase (DHFR) human .1 U
  • Dihydrofolic acid (DHFR substrate) 3 x 10
  • Amethopterin (+)(methotrexate, MTX)
    (DHFR inhibitor) 2 x 10
  • NADPH (β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt) 25 mg
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
注意喚起語
Danger
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
一体何が起きているの?
WGK 3
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標的臓器
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. 1. what is the origin of this DHFR. Is it from Human, E. coli or any other. 2. I want to relate antibacterial activity of my compound with this enzyme assay kit. Is it obvious.
    1 回答
    1. The Dihydrofolate Reductase that is provided in the kit is product D6566, a recombinant human enzyme that is expressed in E. coli. Please see the link below to review the datasheet for this component:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/213/424/d6566dat.pdf
      One intended use of this kit is for screening DHFR inhibitors, including inhibitors of bacterial DHFR. This kit is expected to be suitable for the measurement of antibacterial activity. This characteristic is expressed as DHFR inhibitory activity of a compound of interest. Please see the link below to review the datasheet for this kit:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/427/408/cs0340bul.pdf
      役に立ちましたか?
  2. I want to measure activity in protein variants that have different cellular concentration (protein stability), will this affect my activity?
    1 回答
    1. It is unclear the relation between cellular concentration and protein stability. It seems the intention is to produce dihydrofolate reductase recombinantly and then measure the activity. Protein stability is dependent on several different factors such as pH, temperature, buffering conditions, storage, purification, etc. If a protein is not stable it can certainly affect the activity. Testing would be necessary to determine the overall impact on the activity as you optimize your process.
      To further discuss this application, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.