Merck
CPS3500
Sigma-Aldrich
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
sufficient for 500 mL substrate
別名:
CPS3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥110,000
¥110,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥110,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
¥110,000
Check Cart for Availability
フォーム
solution
使用法
sufficient for 500 mL substrate
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
CPS3は経済的な価格設定であり、最も使用頻度の高い競合製品より優れています。この2成分系では、ナノグラム単位での検出が可能であり、信号雑音比も優れています。また、成分は混合後も安定しており、用途の自由度が高くなっています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
CPS3500-1KT:
CPS3500-BULK:
CPS3500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicole M Wiedmann et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(11), 4879-4890 (2017-08-12)
The functional recruitment of classic brown adipose tissue (BAT) and inducible brown-like or beige fat is, to a large extent, dependent on intact sympathetic neural input. Whereas the central neural circuits directed specifically to BAT or white adipose tissue (WAT)
Åsa Birna Birgisdottir et al.
Autophagy, 15(8), 1333-1355 (2019-02-16)
Autophagosome formation depends on a carefully orchestrated interplay between membrane-associated protein complexes. Initiation of macroautophagy/autophagy is mediated by the ULK1 (unc-51 like autophagy activating kinase 1) protein kinase complex and the autophagy-specific class III phosphatidylinositol 3-kinase complex I (PtdIns3K-C1). The