Merck
CPS350
Sigma-Aldrich
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
sufficient for 50 mL substrate
別名:
CPS3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
形状
solution
使用法
sufficient for 50 mL substrate
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3 has been used for the quantification of aptamer binding. It has also been used in endopeptidase assay to determine the enzymatic activity of botulinum neurotoxins (BoNTs).
CPS3は経済的な価格設定であり、最も使用頻度の高い競合製品より優れています。この2成分系では、ナノグラム単位での検出が可能であり、信号雑音比も優れています。また、成分は混合後も安定しており、用途の自由度が高くなっています。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
High level expression and immunochemical characterization of botulinum neurotoxin type F light chain
Chauhan R, et al.
Protein Expression and Purification, 146, 51-60 (2018)
Selection of DNA aptamers for extra cellular domain of human epidermal growth factor receptor 2 to detect HER2 positive carcinomas
Sett A, et al.
Clinical And Translational Oncology, 19(8), 976-988 (2017)
Arghya Sett et al.
Translational research : the journal of laboratory and clinical medicine, 183, 104-120 (2017-01-15)
Estrogen receptor alpha (ERα) also known as NR3A1 (nuclear receptor subfamily 3, group A, member 1) is a ligand-activated transcription factor. It is an important biomarker for breast cancer metastasis. In the present study, we report a novel DNA aptamer
Yanpei Liu et al.
Plant physiology, 183(1), 194-205 (2020-03-12)
Photorespiration is an essential process in oxygenic photosynthetic organisms triggered by the oxygenase activity of Rubisco. In peroxisomes, photorespiratory HYDROXYPYRUVATE REDUCTASE1 (HPR1) catalyzes the conversion of hydroxypyruvate to glycerate together with the oxidation of a pyridine nucleotide cofactor. HPR1 regulation