Merck
CLS9032
Corning® universal fit pipet tips
100-1000 μL universal fit racked pipet tips, blue, sterile, 10 racks/case, 1000 tips/case
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
製品CLS9032は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
blue tip
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
100 Tips/Rack
包装
rack of 100
メーカー/製品名
Corning 9032
容量範囲
100-1000 μL
容量
100—1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)