製品CLS6767HSは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
AC/DC入力
230 V AC, UK plug
特徴
CE compliant
to hold 24 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 6767-HS
パラメーター
13300 rpm
16300 × g
テクニック
centrifugation: suitable
L × W × H
23.5 cm × 29.3 cm × 21.6 cm
重量
8.1 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning LSE高速マイクロ遠心分離機は、核酸とタンパク質を分離するための使いやすいデジタルコントロールインターフェースと高速性能を備えています。2つのコントロールノブを使用してローター速度と運転時間を高精度で設定し、パラメーターは読みやすいLEDディスプレイに表示されます。「Speed/G-Force」ノブを押すと、rpmと計算された重力加速度が切り替わります。LSE高速マイクロ遠心分離機は、ブラシレス駆動システムと独自の空冷システムを内蔵しており、ノイズを減らすと共に、最高速度で長時間運転してもサンプルの加熱を最小限に抑えます。
- 最高速度13,300 rpm/16,300 x g まですばやい加速。
- アクセスの容易な、24本架けの1.5/2.0 mLローター付き。
- 高精度のデジタルコントロールシステム
- ローター速度をrpmまたは重力加速度で設定および表示
- 最高速度でも静粛かつ低温運転
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)