特徴
CE compliant
incremental 100 rpm 100 rcf
timer 20 sec to 99 min
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
12 sec acceleration; 10 sec deceleration
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C1612-E-UK
パラメーター
15500 rpm
16100 × g
テクニック
centrifugation: suitable
サイズ
10.6 in. (27 cm) × 8.7 in. (22 cm) × 5.9 in. (15 cm)
重量
10.5 lb (4.8 kg)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Benchmark′s MC-12 High Speed Microcentrifuge is the first and only personal centrifuge capable of speeds up to 16,000 xg (15,500 rpm); meaning it is the most affordable and compact option available that meets standard molecular biology and DNA protocols. Includes: 12 x 1.5/2.0mL rotor.
法的情報
MC-12 is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)