Merck
CLS6636
Corning® Step-R Repeating Pipettor and Syringe Tips Starter Pack
別名:
repeater
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
製品CLS6636は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 6636
関連するカテゴリー
詳細
For a smooth start, the Corning Step-R Repeating Pipettor Starter Pack is packaged with the Step-R Repeating Pipettor, 2 syringe tip adapters (25 mL and 50 mL), and 24 non-sterile syringe tips samples (0.05 mL, 2.5 mL, 5 mL, 12.5 mL, 25 mL, and 50 mL).
  • Easy volume setting: Volume selection chart conveniently placed on the handle
  • Fast and precise multiple dispensing: Up to 48 pipetting doses without refilling the tip syringe
  • Maintenance-free
  • Meets ISO 8655 requirements
  • Delivered with QC certificate
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)