Merck
CLS6569
Corning®マイクロプレートシーリングテープ
aluminum film, non-sterile, pack of 100
別名:
シーリングフィルム, マイクロプレート用シーリングフィルム, マルチウェルプレート用シーリングフィルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.13
製品CLS6569は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
aluminum film
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Corning 6569
サイズ
384 wells
none
適合性
suitable for (for short and long term storage and PCR, 384 well reactions)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 短期および長期保存用に簡単な装着と脱着
  • 気密なシールにより蒸発と濃縮を最小限に抑え、ヒートリッド付きPCRサーマルサイクラーと併用するとオイルフリーの操作が可能です。
  • -80°C~150°Cで使用するのに適しており、不透明で穴を開けることができます。
  • DMSO耐性
  • 非無菌
  • デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)